Tlačiť
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
PC3817E-100G PC3817E-25G PC3817E-5G
APOSPC3817E-100GEA 135.39 EUR
APOSPC3817E-100G APOSPC3817E-25G APOSPC3817E-5G
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 147…148 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026219
Číslo CAS: 455-91-4
EINECS: 207-253-8