Tlačiť
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3817B-100G PC3817B-25G PC3817B-5G
APOSPC3817B-100GEA 129.56 EUR
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G APOSPC3817B-5G
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 80…85 °C/0.1mmHg
Teplota tavenia: 51…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042290
Číslo CAS: 74457-86-6