Tlačiť
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 64.89 EUR
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.14
Teplota tavenia: 133…140 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044402
Číslo CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8