Tlačiť
Oil 10 S
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1551.95 EUR
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Vzorec: (C₂ClF₃)n
Hustota: 1,945 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 9002-83-9