Tlačiť
Oil 10 S
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3814A-1LB PC3814A-5LB
APOSPC3814A-1LBEA 1618.13 EUR
APOSPC3814A-1LB APOSPC3814A-5LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Vzorec: (C₂ClF₃)n
Hustota: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 9002-83-9