Tlačiť
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 33.17 EUR
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
4-Fluoro-3-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
Teplota varu: 122…125 °C/30mmHg
Hustota: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079759
Číslo CAS: 452-82-4
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III