Tlačiť
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 131.17 EUR
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
4-Fluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
Mw: 236.03
Teplota varu: 204…208 °C
Hustota: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013709
Číslo CAS: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7