Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 522.66 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 153…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00973904
Číslo CAS: 25026-64-6