Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 61.77 EUR
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄HF₉O₃S
Teplota varu: 77…78 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093340
Číslo CAS: 156241-41-7
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II