Tlačiť
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 178.1 EUR
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Teplota tavenia: 110…116 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060353
Číslo CAS: 452-14-2
EINECS: 610-231-4