Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 38.17 EUR
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070642
Číslo CAS: 96047-32-4