Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 59.77 EUR
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215835
Číslo CAS: 331-62-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III