Tlačiť
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 0 EUR
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₃F₅O₃S
Teplota varu: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093342
Číslo CAS: 74427-22-8
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II