Tlačiť
Difluoroacetic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3791-25G PC3791-5G PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA 66.59 EUR
APOSPC3791-25G APOSPC3791-5G APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Vzorec: C₄H₂F₄O₃
Teplota varu: 125…127 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093315
Číslo CAS: 401-67-2
OSN: 3265
ADR: 8,III