Tlačiť
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Teplota varu: 110 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153169
Číslo CAS: 364-77-2