Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 89.73 EUR
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄I
Mw: 290
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236678
Číslo CAS: 59382-39-7