Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 143.6 EUR
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Teplota tavenia: 48…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015478
Číslo CAS: 79544-29-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III