Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 228.24 EUR
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Teplota tavenia: 118…126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042289
Číslo CAS: 111771-08-5