Tlačiť
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 101.48 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
Teplota varu: 77…78 °C/19mmHg
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001044
Číslo CAS: 1121-86-4