Tlačiť
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3761-1G PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA 129.56 EUR
APOSPC3761-1G APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Vzorec: CHF₃O₃S
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321255
Číslo CAS: 161337-67-3