Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3761-1G
PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA
129.56
EUR
APOSPC3761-1G
APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Vzorec:
CHF₃O₃S Teplota tavenia: >350 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01321255 Číslo CAS: 161337-67-3 |