Tlačiť
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 46.53 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Teplota tavenia: 55…57 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011738
Číslo CAS: 29632-74-4