Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Teplota tavenia: 265…268 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209673
Číslo CAS: 49713-51-1