Tlačiť
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 41.66 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.15
Teplota tavenia: 254…259 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005612
Číslo CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5