Tlačiť
5-Fluoroindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-1H-indole
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 34.85 EUR
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 85
Teplota tavenia: 45…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005671
Číslo CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4