Tlačiť
5-Fluoro-1-indanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 303.63 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇FO
Mw: 150.15
Teplota varu: 92…93 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041031
Číslo CAS: 700-84-5