Tlačiť
5-Fluorosalicylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 69.7 EUR
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
5-Fluorosalicylic acid 97%
5-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota varu: 295
Teplota tavenia: 177…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002456
Číslo CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3