Tlačiť
6-Fluorosalicylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
6-Fluorosalicylic acid 97%
6-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota tavenia: 159…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052179
Číslo CAS: 67531-86-6