Tlačiť
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC3756A-25G PC3756A-5G PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA 142 EUR
APOSPC3756A-25G APOSPC3756A-5G APOSPC3756A-100G
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
3-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota varu: 80…85 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 67…71 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003319
Číslo CAS: 394-50-3