Tlačiť
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 338.07 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 65 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 32…35 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143203
Číslo CAS: 1481-27-2