Tlačiť

2-Fluorofluorene 97%

Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování

Synonymá: 2-Fluoro-9H-fluorene

PC3752-1G PC3752-5G
APOSPC3752-1GEA 44.93 EUR
APOSPC3752-1G APOSPC3752-5G
2-Fluorofluorene 97%
2-Fluorofluorene
Vzorec: C₁₃H₉F
Teplota tavenia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031477
Číslo CAS: 343-43-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR