Tlačiť
5-Fluorocytosine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 39.74 EUR
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-Fluorocytosine 98%
5-Fluorocytosine
Vzorec: C₄H₄FN₃O
Mw: 129.09
Teplota varu: 298
Teplota tavenia: 298…300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006035
Číslo CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151