Tlačiť
4-Fluorocinnamic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 38.17 EUR
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
4-Fluorocinnamic acid 99%
4-Fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
Mw: 166.15
Teplota tavenia: 208…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004395
Číslo CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9