Tlačiť
2-Fluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Fluorophenyl)propenoic acid
PC3730-25G PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA 167.03 EUR
APOSPC3730-25G APOSPC3730-5G
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
Mw: 166.15 g/mol
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004370
Číslo CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3