Tlačiť
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 450.63 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Vzorec: C₉H₉F₃S
Mw: 206.23 g/mol
Teplota varu: 45…46 °C/20mmHg
Hustota: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191786
Číslo CAS: 77745-03-0
OSN: 1993
ADR: 3 II