Tlačiť
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 73 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
Teplota varu: 138 °C/16mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00060406
Číslo CAS: 63351-94-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III