Tlačiť
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 622.14 EUR
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
2-Fluorobenzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
Teplota varu: 130 °C/10mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00046817
Číslo CAS: 64382-80-5