Tlačiť
Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3721-10G PC3721-5G PC3721-1G PC3721-250MG
APOSPC3721-10GEA 0 EUR
APOSPC3721-10G APOSPC3721-5G APOSPC3721-1G APOSPC3721-250MG
Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate 95+%
Ethyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Mw: 233.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10688283
Číslo CAS: 380355-65-7