Tlačiť
4-Fluorobenzyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
PC3720-100G PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA 24.91 EUR
APOSPC3720-100G APOSPC3720-500G
4-Fluorobenzyl chloride 99%
4-Fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClF
Mw: 144.58
Teplota varu: 185 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.207 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000913
Číslo CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
OSN: 2920
ADR: 8+3 II