Tlačiť
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 24.91 EUR
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95 g/mol
Teplota tavenia: 211…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863527
Číslo CAS: 139911-27-6