Tlačiť
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 84.64 EUR
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 84 °C/29mmHg
Hustota: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000904
Číslo CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
OSN: 2920
ADR: 8+3,II