Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 5-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC3708-10G PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA 215.9 EUR
APOSPC3708-10G APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741523
Číslo CAS: 124236-37-9