Tlačiť
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3704-100MG PC3704-1G
APOSPC3704-100MGEA 83.03 EUR
APOSPC3704-100MG APOSPC3704-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine
Vzorec: C₆H₆F₃N₅
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02186560
Číslo CAS: 478047-15-3