Tlačiť
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 54.95 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 85 °C/15mmHg
Hustota: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000359
Číslo CAS: 459-46-1
OSN: 3265
ADR: 8,II