Tlačiť
α-Bromo-3-fluorotoulene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
PC3694-100G PC3694-250G PC3694-25G
APOSPC3694-100GEA 49.74 EUR
APOSPC3694-100G APOSPC3694-250G APOSPC3694-25G
α-Bromo-3-fluorotoulene 96%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 88 °C/20mmHg
Hustota: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000340
Číslo CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
OSN: 3265
ADR: 8,II