Tlačiť
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 49.67 EUR
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Mw: 189.03
Teplota varu: 62…64 °C/15mmHg
Hustota: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000324
Číslo CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
OSN: 3265
ADR: 8 II