Tlačiť
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 28.28 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272133
Číslo CAS: 128495-45-4