Tlačiť
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 155.23 EUR
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Teplota tavenia: 31…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263323
Číslo CAS: 3939-15-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III