Tlačiť
3-Fluorobenzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 69.7 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 87…89 °C/25mmHg
Hustota: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008113
Číslo CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
OSN: 2735
ADR: 8 II