Tlačiť
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 76.61 EUR
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₆FN·HCl
Teplota tavenia: 99…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008161
Číslo CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,II