Tlačiť
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 85.04 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃
Teplota varu: 62…63 °C/9mmHg
Hustota: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 104359-35-5